Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 446,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-619-9
NACRES:
NA.54
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenstorage temp.
2-8°C
Quality Segment
Other Notes
Composition:
62301 Lipase from Aspergillus niger, 100 mg
62288 Lipase B Candida antarctica, recombinant from Aspergillus oryzae, 50 mg
62316 Lipase from Candida rugosa, 1000 mg
62298 Lipase from Mucor miehei, 100 mg
62309 Lipase from Pseudomonas cepacia, 100 mg
89601 Lipase from Pseudomonas fluorescens, 200 mg
62305 Lipase from Rhizopus arrhizus, 1000 mg
62310 Lipase from Rhizopus niveus, 1000 mg
L3126 Lipase from porcine pancreas, 1000 mg
62301 Lipase from Aspergillus niger, 100 mg
62288 Lipase B Candida antarctica, recombinant from Aspergillus oryzae, 50 mg
62316 Lipase from Candida rugosa, 1000 mg
62298 Lipase from Mucor miehei, 100 mg
62309 Lipase from Pseudomonas cepacia, 100 mg
89601 Lipase from Pseudomonas fluorescens, 200 mg
62305 Lipase from Rhizopus arrhizus, 1000 mg
62310 Lipase from Rhizopus niveus, 1000 mg
L3126 Lipase from porcine pancreas, 1000 mg
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?