Fortfahren mit
MAK113
ATPase/GTPase-Aktivitäts-Assay-Kit
sufficient for 200 colorimetric tests
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 498,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
€ 498,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 200 colorimetric tests
packaging
pkg of 1 kit
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
activity assay: suitable
input
liquid
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
cancer
storage temp.
2-8°C
General description
ATPasen und GTPasen katalysieren die Aufspaltung von ATP oder GTP in ADP oder GDP und freies Phosphat. Diese Enzyme spielen eine Schlüsselrolle beim Transport, der Signaltransduktion, der Proteinbiosynthese und der Zelldifferenzierung.
Application
ATPase/GTPase Activity Assay Kit has been used to measure the ATPase enzyme activity in:
  • Dicer-like 1 (DCL1) and its mutants, to terminate the reaction and generate a colorimetric product
  • various brain regions of mice, facilitating the quantification of inorganic phosphate released from ATP
  • cell lysates, for the development and encapsulation of the reconstituted cell-free enzyme system
Geeignet für den Nachweis von ATPase- und GTPase-Aktivität und für das Screening von ATPase- und GTPase-Inhibitoren.
Biochem/physiol Actions
Das ATPase-/GTPase-Aktivitäts-Assay-Kit bietet ein einfaches, direktes Verfahren für die Messung der ATPase-/GTPase-Aktivität in einem Mikroplattenformat. Dieses Kit verwendet eine einzige Reagenzformulierung zur genauen Bestimmung der Enzymaktivität in 30 Minuten bei Raumtemperatur. Das malachitgrüne Reagenz bildet eine stabile dunkelgrüne Farbe mit freiem Phosphat, das von den Enzymen freigesetzt wird, was zu einem kolorimetrischen Produkt führt, das bei 620 nm (600–660 nm) gemessen wird und proportional zur vorhandenen Enzymaktivität ist. Eine Aktivitätseinheit ist die Enzymmenge, die die Produktion von 1 μMol freiem Phosphat pro Minute unter den Testbedingungen katalysiert.
Features and Benefits
Kompatibel mit Handhabungssystemen mit hohem Durchsatz.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAK120MAK123MAK109
description
sufficient for 200 colorimetric tests
description
sufficient for 100 colorimetric tests
description
sufficient for 100 colorimetric tests
description
Supplied by Roar Biomedical, Inc.
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
fluorometric
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
usage
sufficient for 200 colorimetric tests
usage
sufficient for 100 colorimetric tests
usage
sufficient for 100 colorimetric tests
usage
sufficient for 100 fluorometric tests
input
liquid
input
-
input
-
input
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
dry at room temperature
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Is ATP stable during 30 min incubation with the reagent? If not, what is the rate of phosphate release? Thanks
    1 answer
    1. At room temperature, ATP alone generates approximately 12 µM free phosphate during a 30-minute incubation for this product, corresponding to about 0.4 µM/min. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/221/179/mak113bul-ms.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Is the MAK113 ATPase/GTPase Activity Assay Kit compatible in both acidic and basic pH environments? Within what pH range is this assay compatible? I am attempting to measure the GTPase activity within a pH range of 5.5 - 8.0.
    1 answer
    1. As per the guidance, the assay has been optimized with Assay Buffer at pH 7.5. It's important to note that the assay is pH dependent, and the enzymatic reaction is stopped by adding an acidic reagent. With the samples themselves expected to be largely neutralized by the assay buffer, they should be suitable within the pH range of 5.5 to 8. However, it is not advisable to prepare a different buffer to test the reaction under more acidic conditions. There is a possibility that conducting the reaction under more acidic conditions, like pH 5.5, might inhibit enzyme activity.
      Helpful?
  5. Does malachite green react with phosphate molecules in which one oxygen is substituted by sulfur when using GTPgammaS instead of GTP to detect RAN GTPase activity? Additionally, could malachite green turn blue in reaction with other molecules besides phosphate?
    1 answer
    1. Unfortunately, it has not been tested whether malachite green also reacts with phosphate molecules in which one oxygen is substituted with sulfur, and there is uncertainty about other molecules that could cause a blue color change. It is also possible that there might be contaminating free phosphate in the materials used for the assay. The datasheet for the kit contains instructions on how to check for any contaminating free phosphate.
      Helpful?
  6. Would storage of the MAK113 ATPase/GTPase Activity Assay Kit at -20°C for 4 days affect its performance?
    1 answer
    1. Based on available information, it is not expected that storage at -20°C would significantly affect the kit’s performance or shelf life.
      Helpful?
  7. What is the detailed composition of Malachite Green Reagent (MAK 113A) in the ATPase/GTPase Activity Assay Kit (MAK113)?
    1 answer
    1. A detailed composition of the reagent is not available as this is considered proprietary information.