Fortfahren mit
56496
Calcein-AM
Small Package (20 X 50 μg ), ≥90.0% (HPLC)
Synonym(e):
Calcein O,O′-diacetattetrakis(acetoxymethyl)ester, Fluoreszein-Komplexon, Calcein-O,O′-diacetat-tetrakis-(acetoxymethyl)-ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C46H46N2O23
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
994.86
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
fluorescence
λex 496 nm; λem 516 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase; Ca2+
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)Cc1c(OC(C)=O)ccc2c1Oc3c(CN(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)c(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45
InChI
1S/C46H46N2O23/c1-25(49)60-21-64-39(55)17-47(18-40(56)65-22-61-26(2)50)15-32-37(68-29(5)53)13-11-35-43(32)70-44-33(16-48(19-41(57)66-23-62-27(3)51)20-42(58)67-24-63-28(4)52)38(69-30(6)54)14-12-36(44)46(35)34-10-8-7-9-31(34)45(59)71-46/h7-14H,15-24H2,1-6H3
InChI key
XKFSBWQWNMZWFA-UHFFFAOYSA-N
General description
Calcein-AM, auch als Calcein-Acetoxymethylester bekannt, ist ein nichtfluoreszierendes Molekül, das durch intrazelluläre Esteraseenzyme zu einer anionischen fluoreszierenden Form umgewandelt wird. Es ermöglicht eine kontinuierliche Visualisierung von adhärenten Zellen während des Experiments.[1] Calcein-AM ist ein Vitalfarbstoff, der Calcein in lebende Zellen mit intakter Zellmembran einbringt. Der fluoreszierende Teil von Calcein-AM lokalisiert nach dem Esterase-abhängigen Zelleinfangen im intrazellulären Raum und weist in Zellen eine zytotoxische Wirkung auf.[2]
Application
Calcein-AM wird als Färbemittel zur Bestimmung der Zellviabilität und als neutrales Substrat für Multidrug (MDR)-Efflux-Transporter verwendet. In der Krebsforschung wird es als neutrales Substrat für Multidrug-Resistance-Protein MRP verwendet. Fluoreszenz-Assays zum Bestimmen der Viabilität und des Alterns von humanen Erythrozyten nutzen Clacein-AM als Sonde.[3]
Nicht-fluoreszierendes zellpermeables Derivat von Calcein, das nach Hydrolyse fluoreszierend wird. Verwendung als neutrales Substrat für Multidrug Resistance Protein, MRP; Einsatz in der Tumorforschung
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
206700C135917783
fluorescence
λex 496 nm; λem 516 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase; Ca2+
fluorescence
λex 494 nm, λem 517 nm
fluorescence
-
fluorescence
λex 496 nm; λem 516 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase; Ca2+
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcein-AM
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. I am wondering how long is Calcein-AM stable in solution approximately ? We dilute Calcein-AM in DPBS 1X supplemented with 1 % HI-FBS. Can we prepare this solution of Calcein-AM diluted in DPBS 1X -1 % HI-FBS the morning to use it the afternoon ? Thanks
    1 answer
    1. Stock solutions of Calcein-AM in DMSO are stable at -20 deg. C for up to 12 months when protected from light. Upon dilution to an aqueous working solution (DPBS) it should be used the same day.