Fortfahren mit
206700
Calcein-AM
A cell-permeable, non-fluorescent, and hydrophobic compound, which is rapidly hydrolyzed by intracellular esterases releasing the membrane-impermeable, hydrophilic, and intensely fluorescent calcein.
Synonym(e):
Calcein-AM, Calcein-acetoxymethylester, Diacetat, CAL-AM
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 297,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C46H46N2O23
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
994.86
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 297,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
fluorescence
λex 494 nm, λem 517 nm
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(Cc1cc2c(cc1OC(=O)C)Oc3c(cc(c(c3)OC(=O)C)CN(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C)C42OC(=O)c5c4cccc5)(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C
InChI
1S/C46H46N2O23/c1-25(49)60-21-64-41(55)17-47(18-42(56)65-22-61-26(2)50)15-31-11-35-39(13-37(31)68-29(5)53)70-40-14-38(69-30(6)54)32(12-36(40)46(35)34-10-8-7-9-33(34)45(59)71-46)16-48(19-43(57)66-23-62-27(3)51)20-44(58)67-24-63-28(4)52/h7-14H,15-24H2,1-6H3
InChI key
BQRGNLJZBFXNCZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable, nichtfluoreszierende und hydrophobe Verbindung, die durch intrazelluläre Esterasen schnell hydrolysiert wird, wobei das membranimpermeable, hydrophile und intensiv fluoreszierende Calcein freigesetzt wird. Kann auch zur Darstellung der mitochondrialen Permeabilitätsübergangspore eingesetzt werden. Calcein wird von lebensfähigen Zellen besser zurückgehalten als Fluoreszein, Carboxyfluoreszein oder BCECF, und seine Fluoreszenz ist in vielen Arten von Säugetierzellen heller. Nützlich für die Bewertung der Adhäsion, Zellviabilität, Chemotaxis und Multiple Drug Resistance (MDR).
Eine zellpermeable, nichtfluoreszierende und hydrophobe Verbindung, die durch zytoplasmatische Esterasen innerhalb der Zelle schnell hydrolysiert wird, wobei das membranimpermeable, hydrophile und intensiv fluoreszierende Calcein freigesetzt wird (Anregungsmaximum: 494 nm; Emissionsmaximum: 517 nm). Ein zytosolisches Fluorophor, das auch zur Darstellung der mitochondrialen Permeabilitätsübergangspore eingesetzt werden kann. Calcein wird von lebensfähigen Zellen besser zurückgehalten als Fluoreszein, Carboxyfluoreszein und BCECF, und seine Fluoreszenz ist in vielen Arten von Säugetierzellen heller. Nützlich für die Bewertung der Adhäsion, Zellviabilität, Chemotaxis und Multiple Drug Resistance (MDR).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Bildgebung der mitochondrialen Permeabilitätsübergangspore
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 4 Monate haltbar.
Other Notes
Dhar, S., et al. 1998. Eur. J. Pharmacol. 346, 315.
Essodaigui, M., et al. 1998. Biochemistry 37, 2243.
Lemasters, J.J., et al. 1998. Biochim. Biophys. Acta 1366, 177.
Feller, N., et al. 1995. Br. J. Cancer 72, 543.
Feller, N., et al. 1995. FEBS Lett. 368, 385.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
56496C135917783
fluorescence
λex 494 nm, λem 517 nm
fluorescence
λex 496 nm; λem 516 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase; Ca2+
fluorescence
-
fluorescence
λex 496 nm; λem 516 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase; Ca2+
color
off-white
color
-
color
colorless, white to off-white
color
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
-
form
solution
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcein-AM
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Lyo ECM Gel is a room temperature storage lyophilized basement membrane extract (BME) used for organoids cultures, angiogenesis, cell migration/invasion and neurite outgrowth assays.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
206700-1MG04055977203172
Questions
  1. ¿Condiciones de transporte y almacenamiento?
    1 answer
    1. This product stored at -20°C, but ships at ambient temperature. When there may be short-term exposure (i.e. during shipment) to conditions other than those recommended for long-term storage that will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature.