Fortfahren mit
54702
FITC–DEAE–Dextran
average mol wt 70,000
Synonym(e):
FITC–DEAE–Dextran 70, Fluoresceinisothiocyanat-Diethylaminoethyl-Dextran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 229,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
€ 229,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
form
powder or crystals
mol wt
average mol wt 70,000
composition
nitrogen content, 2-5%
extent of labeling
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
technique(s)
permeability assay: suitable
fluorescence
λex 493 nm; λem 518 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Application
FITC-DEAE-Dextran 70 is a cationic fluorescent dextran that may be used to study cell processes such as cell permeability, phagocytosis and endocytosis and to study mechanisms of biomolecular delivery. FITC-DEAE-Dextran 70 may be use to compare its selectivity versus neutral FITC-Dextran 70 or anionic FITC-CM-Dextran 70.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
533796805990718
technique(s)
permeability assay: suitable
technique(s)
permeability assay: suitable
technique(s)
permeability assay: suitable
technique(s)
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
composition
nitrogen content, 2-5%
composition
carboxymethyl content, 3-7%
composition
carboxymethyl content, 3-7%
composition
-
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
Still not finding the right product?
Explore all of our products under FITC–DEAE–Dextran
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)