Fortfahren mit
53379
FITC-CM-Dextran
average mol wt 40,000
Synonym(e):
FITC-CM-Dextran 40, Fluoresceinisothiocyanat-Carboxymethyl–Dextran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 452,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
€ 452,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
form
powder or crystals
mol wt
average mol wt 40,000
composition
carboxymethyl content, 3-7%
extent of labeling
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
technique(s)
permeability assay: suitable
fluorescence
λex 493 nm; λem 517 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Application
FITC-CM-Dextran 40, an anionic fluorescent dextran that may be used to study cell processes such as cell permeability, phagocytosis and endocytosis and to study mechanisms of biomolecular delivery. FITC-CM-Dextran 40 may be use to compare its selectivity versus neutral FITC-Dextran 40.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
547026805974817
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
technique(s)
permeability assay: suitable
technique(s)
permeability assay: suitable
technique(s)
permeability assay: suitable
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
extent of labeling
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
extent of labeling
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
extent of labeling
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
extent of labeling
0.001-0.020 mol FITCmol glucose
mol wt
average mol wt 40,000
mol wt
average mol wt 70,000
mol wt
average mol wt 4,000
mol wt
average mol wt 150,000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under FITC-CM-Dextran
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)