Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H6O4 · xNa+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.08 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D -18.5±3.0°, c = 1 in H2O
color
white
SMILES string
O[C@@H](CO)C(=O)O
InChI
1S/C3H6O4/c4-1-2(5)3(6)7/h2,4-5H,1H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
InChI key
RBNPOMFGQQGHHO-REOHCLBHSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Glyceric aciduria is a well known indicator for primary hyperoxaluria type II (MIM ID 260000).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥95.0% (TLC) | assay 99% | assay ≥98% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder or crystals | form powder or crystals | form powder or crystals | form crystalline |
| color white | color white | color - | color beige |
| optical activity [α]/D -18.5±3.0°, c = 1 in H2O | optical activity [α]/D 18.5±3.0°, c = 1 in water | optical activity [α]20/D +13°, c = 5 in H2O | optical activity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glycerinsäure Natriumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 51738-50MG | 04061832385228 |
| 51738-250MG | 04061832385211 |
| 51738-10MG | 04061832385204 |