Fortfahren mit
367494
D-Glycerinsäure Hemicalciumsalz Dihydrat
99%
Synonym(e):
(R)-2,3-Dihydroxypropansäure Hemicalciumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 657,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.740,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[HOCH2CH(OH)CO2]2Ca·2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.25
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6119062
€ 657,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +13°, c = 5 in H2O
mp
134 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.O.OC[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-;;;/m11.../s1
InChI key
OKEVQKKVYQHNFW-AKYROZSLSA-L
Application
D-Glyceric acid calcium salt dihydrate can be used:
  • As an electrolyte for electrocatalytic oxidation of glycerol.
  • As a precursor to synthesize diacylester derivatives of glyceric acid esterified with palmitoyl chloride and linoleoyl chloride.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
50032G727461786
description
99%
description
≥97.0% (KT)
description
≥98% (GC)
description
≥95.0% (TLC)
assay
99%
assay
≥97.0% (KT)
assay
≥98% (GC)
assay
≥95.0% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
solid
form
crystalline
form
powder or crystals
mp
134 °C (dec.) (lit.)
mp
134 °C (dec.) (lit.)
mp
134 °C (dec.) (lit.)
mp
-
optical activity
[α]20/D +13°, c = 5 in H2O
optical activity
[α]20/D −13±1°, c = 5% in H2O
optical activity
-
optical activity
[α]/D 18.5±3.0°, c = 1 in water
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)