Fortfahren mit
47612
Folinsäure Calciumsalz Hydrat
BioXtra, ≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydrofolsäure Calciumsalz, 5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyl-L-glutaminsäure Calciumsalz, 5-HCO-H4PteGlu, Calciumfolinat, Citrovorum-Faktor Calciumsalz, Leucovorin Calciumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 141,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 435,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H21CaN7O7 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
511.50 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
Beilstein/REAXYS Number:
5723924
€ 141,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to faint yellow
mp
240-250 °C
application(s)
cell analysis
SMILES string
[Ca++].[H]O[H].[H]C(=O)N1C(CNc2ccc(cc2)C(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)CNc3nc(N)nc(O)c13
InChI
1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
InChI key
KVUAALJSMIVURS-ZEDZUCNESA-L
General description
Calciumsalz der (6R,S)-Mischung von Diastereomeren von 5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydrofolat.
Folinsäure, die auch als Calcium-Leucovorin bezeichnet wird, ist gewöhnlich als geruchloses amorphes Pulver erhältlich. Diese aktivierte Form von Vitamin B9 ist cremefarben bis hellbeige. Folsäure (FA) ist ein wasserlösliches Vitamin. Folinsäure ist das 5-Formyl-Derivat der Tetrahydrofolsäure und die reduzierte Form von Folsäure.
Application
Calcium folinate offsets the effects of folic acid antagonists that act by binding dihydrofolate reductase and blocking the conversion of folic acid to tetrahydrofolate. In medicine, calcium folinate is used after treatment with methotrexate to reduce the toxicity of the methotrexate. Calcium folinate is also used to enhance the cytotoxic effect of 5-fluorouracil in the treatment of cancer.
Folinsäure-Calciumsalzhydrat wird bei der Herstellung von 1-%- und 2,5-%-Folinsäure-Salben zur äußeren Anwendung im Rahmen von Wundheilungsstudien verwendet. Es wird außerdem als Bestandteil des chemisch definierten Ovarial-Mediums des chinesischen Hamsters (CD-CHO) zur Kultivierung von CHO DUKX B11 verwendet.
Biochem/physiol Actions
Folinsäure fungiert als Cofaktor und ist an Einkohlenstoff-Transferreaktionen beteiligt. Sie verbessert die Wundheilung bei Ratten. Folinsäure spielt eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der sprachlichen Kommunikation von autistischen Kindern.
Other Notes
Bewertung
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F7878Y00024041358004
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥90.0%
assay
-
assay
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
application(s)
cell analysis
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
form
powder or crystals
form
-
form
-
form
-
mp
240-250 °C
mp
240-250 °C
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Folinsäure Calciumsalz Hydrat
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.
Verwandter Inhalt
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
47612-1G04061832362069
47612-250MG04061832362076
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is this soluble in, and what is the solubility? No info online or with product. No lot number indicated on vial. Really lacking info here.
    1 answer
    1. Solubility testing is not performed on this product. However, F7878 Folinic acid calcium salt hydrate is soluble in water at 100 mg/mL. These are identical compounds of different brands, with the same physical properties.
      Please see the link below to review this product specification sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/189/322/F7878-BULK________SIAL_____.pdf
      Helpful?
  2. What is the storage temperature for this product?
    1 answer
    1. This product can be stored in room temperature.