Fortfahren mit
F7878
Folinsäure Calciumsalz Hydrat
analytical standard
Synonym(e):
5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydrofolsäure Calciumsalz, 5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyl-L-glutaminsäure Calciumsalz, 5-HCO-H4PteGlu, Calciumfolinat, Citrovorum-Faktor Calciumsalz, Leucovorin Calciumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 98,30
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 316,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 601,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H21CaN7O7 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
511.50 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
5723924
€ 98,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
grade
analytical standard
assay
≥90.0%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
yellow to orange
mp
240-250 °C
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Ca++].[H]O[H].[H]C(=O)N1C(CNc2ccc(cc2)C(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)CNc3nc(N)nc(O)c13
InChI
1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
InChI key
KVUAALJSMIVURS-ZEDZUCNESA-L
General description
Folinsäure-Calciumsalzhydrat ist ein Arzneimittel, das vielfach zur Behandlung von Krebs eingesetzt wird, da es toxische Nebenwirkungen reduzieren und zur Verbesserung der Anreicherung von Arzneimitteln im Tumorgewebe beitragen kann.
Application
Calcium folinate offsets the effects of folic acid antagonists that act by binding dihydrofolate reductase and blocking the conversion of folic acid to tetrahydrofolate. In medicine, calcium folinate is used after treatment with methotrexate to reduce the toxicity of the methotrexate. Calcium folinate is also used to enhance the cytotoxic effect of 5-fluorouracil in the treatment of cancer.
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Folinsäure-Calciumsalzhydrat wird als Prüfsubstanz verwendet, um mittels der ELISA-Technik (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) seine Wirkung auf Mikroglia zu untersuchen, die an Neuroinflammationen beteiligt sind.
Folinsäure-Calziumsalzhydrat wird als Prüfsubstanz verwendet, um mittels der ELISA-Technik (ELISA = Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) seine Wirkung auf Mikroglia zu untersuchen, die an Neuroinflammationen beteiligt sind. Folinsäure-Calciumsalzhydrat kann als analytisches Reagens verwendet werden, um Methotrexat und seine Metaboliten in biologischen Proben mittels Turbulent-flow-Chromatographie in Verbindung mit Tandem-Massenspektrometrie zu quantifizieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
476121358004C0250000
description
analytical standard
description
BioXtra, ≥99.0% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cell analysis
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
assay
≥90.0%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Folinsäure Calciumsalz Hydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What temperature should I store folinic acid calcium salt hydrate (F7878)? Is this reagent UV sensitive? Thanks.
    1 answer
    1. This product may be stored at room temperature. The material has not been tested for sensitivity to light at specific wavelengths. However, therapeutic products under the name Leucovorin are considered UV sensitive. Please see the link below to review a publication that may be of interest:
      https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3940680/