Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 156,00 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 531,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 3.080,00 |
Über diesen Artikel
form
solid
Quality Segment
mol wt
average mol wt 150,000
composition
(FITC:Glucose = 1:160)
extent of labeling
~0.004 mol/mol FITC glucose
solubility
H2O: 25 mg/mL, slightly hazy, very deep yellow-orange
fluorescence
λex 492 nm; λem 518 nm in 0.1 M phosphate pH 8.0
storage temp.
2-8°C
Application
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| solubility H2O: 25 mg/mL, slightly hazy, very deep yellow-orange | solubility H2O: 50 mg/mL, slightly hazy, orange | solubility H2O: 25 mg/mL | solubility H2O: 25 mg/mL |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mol wt average mol wt 150,000 | mol wt average mol wt 4,000 | mol wt average mol wt 3,000-5,000 | mol wt average mol wt 40,000 |
| fluorescence λex 492 nm; λem 518 nm in 0.1 M phosphate pH 8.0 | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluoreszeinisothiocyanat–Dextran
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
hcodes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?