Merck
46944
Fluoreszeinisothiocyanat–Dextran
average mol wt 4,000, (FITC:Glucose = 1:250)
Synonym(e):
FITC-Dextran 4, FITC–Dextran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
46944-100MG-F
€ 190,00
46944-500MG-F
€ 442,00
€ 190,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.32
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
powder
mol wt
average mol wt 4,000
composition
(FITC:Glucose = 1:250)
concentration
90-100 % (w/w) (TRITC DEXTRAN)
extent of labeling
~0.004 mol/mol FITC glucose
color
orange to dark orange, yellow to dark yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL, slightly hazy, orange
storage temp.
2-8°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
FD2000SFD40SFD40
solubility
H2O: 50 mg/mL, slightly hazy, orange
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to deep orange
solubility
H2O: 25 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
average mol wt 4,000
mol wt
average mol wt 2,000,000
mol wt
average mol wt 40,000
mol wt
average mol wt 40,000
composition
(FITC:Glucose = 1:250)
composition
-
composition
-
composition
-
extent of labeling
~0.004 mol/mol FITC glucose
extent of labeling
0.003-0.020 mol FITC per mol glucose
extent of labeling
0.003-0.020 mol FITC per mol glucose
extent of labeling
0.001-0.020 mol FITC per mol glucose
Application
Dextran markiert mit Fluoresceinisothiocyanat für eine mögliche Verwendung in Perfusionstudien an Tieren.
FITC-Dextran wird häufig in der Mikrozirkulations- und Zellpermeabilitätsforschung mittels Mikrofluorimetrie eingesetzt. FITC-Dextran wurde zur Untersuchung der Porosität von Pflanzenzellwänden und der Kapillarpermeabilität verwendet. Plasmaproteine binden nachweislich nicht an FITC-Dextran.
FITC-Dextran wird für die Herz-Kreislauf-, Mikrozirkulations-, Perfusions-, Zellmonolayer- und Zellmembranpermeabilitätsforschung als fluoreszierender Flusstracer zur Messung von Prozessen wie Durchblutung, Membranschädigung, vaskuläre Drainage und renale Elimination eingesetzt.
Fluorescein-Isothiocyanat–Dextran (FITC-Dextran 4) wird als Fluoreszenzsonde zur Untersuchung der Zellpermeabilität eingesetzt. FITC-Dextran 4 wird zur Untersuchung der Permeabilität von Epithelzellen wie Intestinal- und Renalzellen in vivo eingesetzt.
Packaging
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschmolzenen Einsatzes.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Adam J Moeser et al.
Research in veterinary science, 93(2), 975-982 (2012-01-31)
The objective of this study was to investigate intestinal function and morphology associated with peri-weaning failure to thrive syndrome (PFTS) in swine. Jejunum and distal ileum from control and pigs exhibiting PFTS was harvested at weaning, 4 and 11 days
Rebekah E Dumm et al.
Nature communications, 10(1), 779-779 (2019-02-17)
Influenza B virus (IBV) is an acute, respiratory RNA virus that has been assumed to induce the eventual death of all infected cells. We and others have shown however, that infection with apparently cytopathic viruses does not necessarily lead to
Jhen-Wei Ruan et al.
Nature microbiology, 2, 16220-16220 (2016-11-29)
The gut microbiota plays profound roles in host metabolism and the inflammatory response associated with the development of obesity. Dusp6-deficient mice have been shown to be resistant to diet-induced obesity, but the mechanism behind this remains unclear. 16S ribosomal RNA
Development of a novel self-microemulsifying drug delivery system for reducing HIV protease inhibitor-induced intestinal epithelial barrier dysfunction.
Lei B, Zha W, Wang Y, Wen C, et al.
Molecular Pharmacology, 7, 844-853 (2010)
Alyse L Frisbee et al.
Nature communications, 10(1), 2712-2712 (2019-06-22)
Clostridium difficile (C. difficile) incidence has tripled over the past 15 years and is attributed to the emergence of hypervirulent strains. While it is clear that C. difficile toxins cause damaging colonic inflammation, the immune mechanisms protecting from tissue damage
Verwandter Inhalt
Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(166) linkages. The remaining (163) linkages account for the branching of dextran.
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. We would like to use this Product 46944-500MG for in vivo barrier integrity assays. Is there any data on the in vivo stability in lamina propria immune cells? We do not want the FITC Dextran Assay to interfere with Flow Cytometry Analysis.
    1 answer
    1. This product is not tested for the specific application, and data on in vivo stability in lamina propria immune cells is not available. A literature search is recommended for information regarding this application.
      Helpful?
  2. Are there any fluorescent hydrophobic substitutes of similar size to FITC dextran (4,000 amu) available, considering regular dextran lacks fluorescence and is hydrophilic?
    1 answer
    1. There is only one dextran conjugated with a hydrophobic fluorescent dye. The TRITC dextran, T4037, has an average dextran weight of 4,400 amu and TRITC is slightly more hydrophobic than FITC.
      Helpful?
  3. What is the recommended storage method for stock solutions of item 46944, Fluorescein isothiocyanate-dextran?
    1 answer
    1. Once Fluorescein isothiocyanate-dextran (item 46944) is in solution, it is recommended to store it at -20ºC and utilize it within 3 months to maintain its potency. To prevent multiple freeze/thaw cycles, it is advisable to aliquot the solution.
      Helpful?
  4. At what excitation and emission wavelengths should Product No. 46944, Fluorescein isothiocyanate-dextran, be read?
    1 answer
    1. The excitation maximum for FITC-dextran is 490 nm, while the emission maximum is 520 nm.
      Helpful?
  5. After reconstitution, how can we sterilise the dextran solution?
    1 answer
    1. The FITC-Dextran solution can be sterilized by filtration.
      Helpful?
  6. What is the stability of FITC-dextran in vivo?
    1 answer
    1. These products are not tested on animals. Reports suggest a 24-hour in vivo stability.