Fortfahren mit
42623
Butyryl-L-carnitin
≥97.0% (TLC)
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxobutoxy)-1-propanaminium Inneres Salz, Butanoyl-L-carnitin, C4-Carnitin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H21NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.29
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Butyryl-L-carnitin, ≥97.0% (TLC)
Quality Segment
assay
≥97.0% (TLC)
form
powder, crystals or chunks
optical activity
[α]/D -23±2°, c = 1 in H2O
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-5-6-11(15)16-9(7-10(13)14)8-12(2,3)4/h9H,5-8H2,1-4H3/t9-/m1/s1
InChI key
QWYFHHGCZUCMBN-SECBINFHSA-N
Application
  • Lead exposure induces metabolic reprogramming in rat models.: This study by Mani MS et al. investigates the metabolic effects of lead exposure in rat models, focusing on the biochemical pathways affected. The research highlights the role of butyryl-ʟ-carnitine in counteracting lead-induced metabolic disruptions, suggesting its potential therapeutic applications in mitigating heavy metal toxicity (Mani et al., 2020).
Biochem/physiol Actions
Butyrylcarnitine is elevated in patients with Acyl-CoA dehydrogenase, short-chain (SCAD) deficiency, in infants with acute acidosis and generalized muscle weakness and in middle-aged patients with chronic myopathy localized in muscle[1][2][3]; very long chain Acyl-CoA dehydrogenase deficiency[4], and celiac disease[5].
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
504055108551371
form
powder, crystals or chunks
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥94.0% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
optical activity
[α]/D -23±2°, c = 1 in H2O
optical activity
[α]/D -20±2°, c = 0.1 in H2O
optical activity
[α]/D -22±2°, c = 1 in H2O
optical activity
[α]/D -23±2°, c = 1 in H2O
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white
color
white to off-white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butyryl-L-carnitin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
84320-100ML04061836686789
42623-50MG04061832419329
42623-10MG04061832419312