Fortfahren mit
50405
2-Methylbutyryl-L-carnitin
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(2-methyl-1-oxobutoxy)-1-propanaminium Inneres Salz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H23NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.32
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5946881
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2-Methylbutyryl-L-carnitin, ≥97.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D -20±2°, c = 0.1 in H2O
impurities
≤10% water
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C(CC)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-6-9(2)12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3/t9?,10-/m1/s1
InChI key
IHCPDBBYTYJYIL-QVDQXJPCSA-N
Biochem/physiol Actions
2-Methylbutyryl-L-carnitine is not usually detected in normal individuals. The elevation of 2-methylbutyrylcarnitine suggests a deficiency of a dehydrogenase specific for isobutyryl-CoA, important in the differential diagnosis of branched chain organic acidurias by analysis of urinary organic acids and acylcarnitines in plasma or dried blood spots.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
426235108551371
form
powder or crystals
form
powder, crystals or chunks
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥94.0% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
≤10% water
impurities
-
impurities
≤10% water
impurities
≤10% water
optical activity
[α]/D -20±2°, c = 0.1 in H2O
optical activity
[α]/D -23±2°, c = 1 in H2O
optical activity
[α]/D -22±2°, c = 1 in H2O
optical activity
[α]/D -23±2°, c = 1 in H2O
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white
color
white to off-white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methylbutyryl-L-carnitin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)