Fortfahren mit
31410
Dextrin aus Maisstärke
Synonym(e):
Maltodextrin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-940-4
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
maize
Quality Segment
description
dextrose equivalent 8.0 - 15.0
form
powder
impurities
≤0.5% sulfated ash
color
white
mp
240  °C ((464 °F ))
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
room temp
SMILES string
O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
InChI key
GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Application
Maltodextrin, a polymer chain composed of D-glucose units linked by α (1,4) bonds, is used in the development of encapsulation and nanencapsulation vehicles for use in the food industry. Maltodextrin is used as a protein Maillard-induced conjugation agent for improved solubility and foaming activity. As a sugar-matrix forming agent, maltodextrin is used in the development of orally disintegrating tablets (ODT).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
313893139831394
biological source
maize
biological source
(Leuconostoc spp)
biological source
(leuconostoc mesenteroides)
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
impurities
≤0.5% sulfated ash
impurities
-
impurities
-
impurities
-
color
white
color
white
color
white
color
colorless to almost colorless
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)