Fortfahren mit
31394
Dextran
enzymatic synth.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[C6H10O5]n
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-677-5
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
mol wt
Mr ~1,500
color
colorless to almost colorless
solubility
water: 1.5 g/10 mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Application
Dextran is a branched glucan composed of linear α(1→6) linked glucose units and α (1→3) link initiated branches. Dextran ranges in size from 10,000 to 150,000 Kd. Dextrans are used in many applications as volume extenders, stabilizers, matrix components, binding platforms, lubricants and physical structure components.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Dextrans for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
314300026800271
Dextran analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), Set Mp 1,000-400,000
Supelco
31430
Dextran
Dextran analytical standard, 1,000
Supelco
00268
Dextran
Dextran analytical standard, 25,000
Supelco
00271
Dextran
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
water: 1.5 g/10 mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
-
form
powder or crystals
form
powder or crystals
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
color
colorless to almost colorless
color
-
color
-
color
-
mol wt
Mr ~1,500
mol wt
Mp 1,000-400,000
mol wt
-
mol wt
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextran
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)