Fortfahren mit
311-GS
Smooth Muscle Cell Growth Supplement (30 ml)
Synonym(e):
SMCGS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
shelf life
1 yr
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Smooth muscle cell growth supplement is added to the basal medium to create a growth medium. It is enhanced for the characteristics and requirements unique to smooth muscle cells.
Application
Smooth muscle cell growth supplement (30 ml) has been used to grow cultures of human smooth muscle cells (SMCs). It has also been used in SMCS to grow pulmonary arterial hypertension-pulmonary artery (PAH-PA) smooth muscle cells (PASMCs).[1][2]
Preparation Note
contained in protocol
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
211-GSC-39262B211-GS
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shelf life
1 yr
shelf life
1 yr
shelf life
-
shelf life
1 yr
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)