Fortfahren mit
30693
Chromeo P503
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 536,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
€ 536,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
lyophilized powder, solid
color
blue to very dark blue
solubility
DMF: 1 mg/mL, clear, blue
fluorescence
λex 503 nm; λem 610 nm±20 nm in 0.1 M bicarbonate buffer pH 8.3
storage temp.
−20°C
General description
Chromeo P503 markiert Proteine und Peptide durch einen Farbwechsel von blau nach rot bei der Bindung an primäre Amine. Chromeo P503 zeigt in Lösung eine schwache Fluoreszenz mit einer Quantenausbeute von <1%. Nach Konjugation an eine primäre Amin-Gruppe erfährt das Label ein kurzwellige Spektralverschiebung von >100 nm und die Quantenausbeute steigt auf 50%. Diese Eigenschaft ermöglicht einen eindeutigen Nachweis von primären Aminen, Proteinen und anderen Biomolekülen.
Application
Chromeo P503 wird als fluorogenes Reagenz zur Markierung von primären Aminogruppen in Molekülen wie z. B. Proteinen verwendet. Mit Chromeo P503 markierte Proteine können in einer Vielzahl von Gelelektrophorese- und Chromatographie-Anwendungen untersucht werden.
Legal Information
Chromeo is a trademark of Active Motif Chromeon GmbH
Disclaimer
Zur Gewährleistung der Stabilität sollte der lyophilisierte Farbstoff bei 4 °C im Dunkeln gelagert werden. Für dieses Produkt gilt eine Garantie von 6 Monaten ab dem Eingangsdatum.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
114529P4758SCJ4600013
fluorescence
λex 503 nm; λem 610 nm±20 nm in 0.1 M bicarbonate buffer pH 8.3
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
λex 360, 405 or 407 nm (Flow cytometry laser line), λex 404 nm; λem 431 nm, λex 405 nm (Microscopy laser line)
color
blue to very dark blue
color
-
color
red to brown
color
-
solubility
DMF: 1 mg/mL, clear, blue
solubility
water: 0.77 g/L at 100 °C
solubility
water: 1 mg/mL, opaque, dark red
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: soluble
form
lyophilized powder, solid
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Jane A Dickerson et al.
Electrophoresis, 31(15), 2650-2654 (2010-07-07)
CIEF and CZE are coupled with LIF detection to create an ultrasensitive 2-D separation method for proteins. In this method, two capillaries are joined through a buffer-filled interface. Separate power supplies control the potential at the injection end of the
Emily H Turner et al.
Journal of chromatography. A, 1194(2), 253-256 (2008-05-17)
The spectroscopic and electrophoretic properties of proteins labeled with Chromeo P503 were investigated. Its photobleaching characteristics were determined by continually infusing Chromeo P503-labeled alpha-lactalbumin into a sheath-flow cuvette and monitored fluorescence as a function of laser power. The labeled protein
Lauren M Ramsay et al.
Electrophoresis, 30(2), 297-302 (2009-02-11)
We have coupled CIEF with an LIF detector that is based on a post-column sheath flow cuvette. We employed Chromeo P503 as a fluorogenic reagent to label proteins before analysis. This reagent reacts with the epsilon-amine of lysine residues, preserving
Global Trade Item Number
SKUGTIN
30693-1MG04061823353618
Questions
  1. What is the solubility of this product in Methanol?
    1 answer
    1. This compound is tested for solubility at 10 mg/mL in Dimethylformamide. Methanol and acetonitrile are also listed as solvents, but a rate has not been established. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/425/192/30693dat.pdf