Fortfahren mit
P4758
Phenolrot
Powder
Synonym(e):
Phenolsulfonphthalein Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 36,50
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 124,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 233,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H13NaO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.36
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
252-057-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6260026
€ 36,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phenolrot, pH indicator dye
Quality Segment
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
red to brown
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
mp
285 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 1 mg/mL, opaque, dark red
εmax
31.62 at 423 nm in 0.1 M phosphate buffer
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc([O-])cc4
InChI
1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
InChI key
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
General description
Phenol Red sodium salt is widely used as a pH indicator. At a pH of 6.4 and below, phenol red solution will have a yellow color. At a pH of 8.2 and above, it will have a red color. It is commonly used in culture media to detect neutral to acidic pH changes.
Application
Geeignet als pH-Indikator
Phenol Red sodium salt has been used as an indicator during single-guide RNA microinjection into one-cell stage zebrafish embryos.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P55301145371.11748
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
color
red to brown
color
red to very dark red
color
red to very dark red
color
-
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
-
solubility
water: 1 mg/mL, opaque, dark red
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenolrot
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)