Fortfahren mit
30574
Atto 488-Biotin
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 336,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 336,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in methanol: water (1:1) (with 0.1% perchloric acid)
UV absorption
λ: 502.0-508.0 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Atto fluorescent labels are designed for high sensitivity applications, including single molecule detection. Atto labels have rigid structures that do not show any cis-trans-isomerization. Thus these labels display exceptional intensity with minimal spectral shift on conjugation. Atto 488 biotin is suitable for fluorescence labeling of avidin/streptavidin conjugated molecules.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
289234320893606
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
UV absorption
λ: 502.0-508.0 nm Amax
UV absorption
λ: 553-559 nm Amax
UV absorption
λ: 593-599 nm Amax
UV absorption
λ: 642.0-648.0 nm Amax
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)