Fortfahren mit
93606
Atto 647N-Biotin
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPLC)
Synonym(e):
Biotin-Atto 647N
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 525,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161900
€ 525,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 642.0-648.0 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Die Atto Fluoreszenzfarbstoffe wurden für die hochsensitive Anwendung bis hin zur Einzel-Molekül-Detektion (SMD) entwickelt. Sie haben eine starre Molekülstruktur, was das Auftreten einer cis-trans-Isomerisierung unterbindet. Daher besitzen diese Farbstoffe eine ausserordentlich hohe Fluoreszenzintensität mit einer geringen spektralen Verschiebung nach der Kopplung an Biomoleküle.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
432089263728616
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
suitable for fluorescence
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
90% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPCE)
form
powder
form
-
form
-
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
BioReagent
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is Atto 647N-Biotin chemical structure?
    1 answer
    1. The complete structure of this material is not available. The biotin derivative may be used for binding proteins such as avidin and streptavidin. Please see the image below for the Atto 647N structure.