Fortfahren mit
30408
Daidzin
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
4′,7-Dihydroxyisoflavon-7-glucosid, Daidzein-7-O-β-D-glucopyranosid, Daidzein-7-glucosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H20O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.38
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
59741
Assay:
≥95.0% (HPLC)
Quality level:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3C(=O)C(=COc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O9/c22-8-16-18(25)19(26)20(27)21(30-16)29-12-5-6-13-15(7-12)28-9-14(17(13)24)10-1-3-11(23)4-2-10/h1-7,9,16,18-23,25-27H,8H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
InChI key
KYQZWONCHDNPDP-QNDFHXLGSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Daidzin war das wirksamste Isoflavonglykosid, das bei der Modulation der Differenzierung von Stromazellen des Knochenmarks in Richtung Osteoblasten und weg von Adipozyten getestet wurde.
Daidzin is an isoflavone reported to have anti-oxidant, anti-carcinogenic, and anti-artherosclerotic activities. Daidzin is the major active component of the traditional Chinese medicine (TCM) derived from radix puerariae (Kudzu) that is commonly used to treat alcohol abuse. Daidzin is a potent and selective inhibitor of mitochondrial aldehyde dehydrogenase 2 (ALDH-2).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL8918242926PHR2623
Daidzin phyproof® Reference Substance
PHL89182
Daidzin
Daidzin analytical standard
Supelco
42926
Daidzin
Daidzin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2623
Daidzin
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Gene Information
mouse ... Aldh1a2(19378), Maoa(17161)
rat ... Aldh1a2(116676)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Daidzin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aiguo Zeng et al.
Analytica chimica acta, 712, 145-151 (2011-12-20)
In order to differentiate two species of Radix Puerariae (Radix Puerariae lobatae and Radix Puerariae thomsonii) and to determine major isoflavonoids (puerarin, daidzin, daidzein and genistein) in the samples, a simple high performance liquid chromatography (HPLC) method with isocratic elution
Benyakan Pongkitwitoon et al.
Planta medica, 76(8), 831-836 (2009-12-25)
Pueraria candollei (White Kwao Khuer) is a medicinal plant containing puerarin, daidzin, genistin, daidzein, and genistein as major isoflavonoids used for its rejuvenating and estrogenic effects. In order to analyze these compounds, a single enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for total
Ting Zhang et al.
PloS one, 7(1), e30259-e30259 (2012-01-26)
New therapeutic tools and molecular targets are needed for treatment of Japanese encephalitis virus (JEV) infections. JEV requires an α-1 translational frameshift to synthesize the NS1' protein required for viral neuroinvasiveness. Several flavonoids have been shown to possess antiviral activity
Global Trade Item Number
SKUGTIN
30408-1MG04061826666715
30408-5MG04061826666722