Fortfahren mit
2852
Acid Hematoxylin Solution
Acid Hematoxylin Solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 109,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352106
€ 109,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
1 g/L
pH
3.3
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Nuclear counterstain. Included as a component in the Sigma Fetal Hemoglobin Procedure 285.
Other Notes
1 g/L certified hematoxylin with aluminum sulfate, sodium iodate and stabilizers. pH 3.3
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GHS116GHS1128GHS132
concentration
1 g/L
concentration
2 g/L
concentration
2 g/L
concentration
2 g/L
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7784-26-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nicholas J Reichart et al.
The ISME journal, 14(11), 2851-2861 (2020-09-06)
Metagenomic studies have revolutionized our understanding of the metabolic potential of uncultured microorganisms in various ecosystems. However, many of these genomic predictions have yet to be experimentally tested, and the functional expression of genomic potential often remains unaddressed. In order
Jiang Jiang et al.
Pharmaceutical research, 32(9), 2851-2862 (2015-03-17)
This study seeks to develop fiber membranes for local sustained delivery of 25-hydroxyvitamin D3 to induce the expression and secretion of LL-37 at or near the surgical site, which provides a novel therapeutic approach to minimize the risk of infections.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SML3126-5MG04065266923681
SML3126-25MG04065266923674
2852-100ML04061838202741
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review