Fortfahren mit
GHS132
Hämatoxylin-Lösung, Gill 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 99,10
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116124
MDL number:
€ 99,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
2 g/L
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
2.5-3.5
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
InChI key
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
Application
Die Formulierung nach Gill I wird zur progressiven Färbung in der Zytologie verwendet. Zur Verwendung bei Hämatoxylin-Eosin-Färbeverfahren.
Other Notes
2 g/l zertifiziertes Hämatoxylin
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GHS380GHS316GHS332
description
-
description
-
description
-
description
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
concentration
2 g/L
concentration
6 g/L
concentration
6 g/L
concentration
6 g/L
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hämatoxylin-Lösung, Gill 1
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-19-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. When using SLCH6216, there is light purple/violet staining of nuclei with a gray background in the cytoplasm. Increasing the staining time up to 15 minutes does not result in increased stain intensity. How can this issue be addressed?
    1 answer
    1. When the Gill No 1 hematoxylin is first poured from the bottle, the solution appears as a dark reddish-purple color. If the nuclei appear purple instead of blue after staining, it suggests that the slides were not adequately blued. The Instructions for Use advise using Scott's Tap Water Substitute (catalog number S5134). If warm running tap water was used, it's likely that the slides were not washed for a sufficient duration to convert the purple color to blue. If Scott's Tap Water Substitute was used, it's possible that the old solution needs to be replaced with a freshly diluted 1X solution from the 10X concentrate. Although the official recommendation is for Scott's Tap Water Solution, other blueing solutions are commonly used with different hematoxylin solutions. For instance, 15 grams of sodium bicarbonate per liter of tap or deionized water can be used, or a saturated solution of lithium carbonate. Some have also used a few drops of concentrated ammonium hydroxide in 500 ml of tap or deionized water in the past, but it's important to avoid using too much as it can strip the tissue sections from the glass slides. Typically, the slides are left in the blueing solution until the tissue sections appear blue and not purple. Once the tissue has turned blue, it should be thoroughly washed in running tap water to remove any traces of the blueing solution. Proper removal of the blueing solution is crucial, as leaving traces on the slides will lead to poor staining with Eosin Y solution.