Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
EX-CELL® CD CHO Serum-Free Medium for CHO Cells, Chemically Defined, Serum-Free Medium for CHO cells, Chemically Defined Animal-component free, without L-glutamine, without hypoxanthine, without sodium bicarbonate, without thymidine, dry powder, suitable for cell culture. Use 19.24 g/L. See information sheet, 24360C @ www.sigmaaldrich.com for hydration instructions
Quality Segment
product line
EX-CELL®
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form dry powder | form dry powder | form dry powder | form dry powder |
| product line EX-CELL® | product line EX-CELL® | product line EX-CELL® | product line - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10108-64-2 + 7790-84-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 24360C-25K | 04061834426738 |
| 24360C-10L | 04061837734328 |
| 24360C-50L | 04061837734342 |
| 24360C-5L | 04061837734359 |
| 24360C-50K | 04061834426745 |
| 24360C-100L | 04061837734311 |
| 24360C-1L | 04061837734335 |