Fortfahren mit
24366C
EX-CELL® Advanced CHO Fed-batch Medium
powder
Synonym(e):
EX-CELL® Advanced CHO Fed-batch Medium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
10 L
100 L
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352200
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter +43 1 3602 77 47 43oder
.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
EX-CELL® Advanced CHO Fed-Batch-Medium, CHO Fed-batch Medium. 20.09 g/L. See information sheet, 24366C @ www.sigmaaldrich.com for hydration instructions.
Quality Segment
product line
EX-CELL®
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
EX-CELL® Advanced CHO Fed-Batch-Medium ist chemisch definiert und enthält keine Bestandteile tierischen Ursprungs. Diese neueste Plattform von SAFC wurde speziell zur Unterstützung des Wachstums und der Produktivität in einer Vielzahl von Zellen aus dem Ovar des Chinesischen Hamsters (CHO) in Fed-Batch-Kulturen entwickelt, bei gleichzeitiger Flexibilität in der Anpassung der Proteinqualitätsattribute. Diese moderne Fed-Batch-Plattform wurde mit einer Strategie der multivariaten Analyse entwickelt, um Korrelationen zu etablieren, bei denen die Rezepturkomponenten kritische Prozess- und Produktattribute wie Titer, Expansionsfaktor, Rezeptorexpression und Glykosylierung beeinflussen. Diese Plattform enthält weder Hypoxanthin, Thymidin, L-Glutamin, Phenolrot noch 2-Mercaptoethanol (2-ME). Dieses Medium ist als Teil einer Fed-Batch-Plattform vorgesehen und wird mit EX-CELL® Advanced CHO Feed 1 (24367C – mit Glukose oder 24368C – ohne Glukose) verwendet.
Application
  • This newest platform from SAFC has been specifically developed to support growth and productivity across a diverse set of Chinese Hamster Ovary (CHO) cells in fed-batch cultures while still allowing for flexibility in the adjustment of protein quality attributes.
  • This contemporary fed-batch platform was developed using a strategy of Multivariate Analysis to establish correlations in which the formulation components influence critical process and product attributes such as titer, fold expansion, receptor expression, and glycosylation.
Preparation Note
Formuliert für einen Gehalt von 22,09 Gramm Pulver pro Liter Nährmedium.
Legal Information
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
14366C24360C24370C
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
form
dry powder
form
liquid
form
dry powder
form
dry powder
product line
EX-CELL®
product line
EX-CELL®
product line
EX-CELL®
product line
EX-CELL®
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10108-64-2
CAS No.
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung