Fortfahren mit
22244
Ceramid aus bovine spinal cord
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Bovine Spinal Cord Ceramide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine spinal cord
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
solid
impurities
α-hydroxy fatty acids
solubility
chloroform/methanol (99:1): 20 mg/mL, clear, colorless
lipid type
sphingolipids
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Ceramide is used to investigate effects on programmed cell death (apoptosis) and insulin signaling.
Biochem/physiol Actions
Ceramide is a minor component of cell membranes. Activates atypical protein kinase C (e.g., PKCzeta) [1].
Preparation Note
aus Cerebrosiden durch ein modifiziertes Verfahren von H.E. Carter et al., J. Lipid Res. 2, 228 (1961)
Other Notes
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
567706567726C4987
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
biological source
bovine spinal cord
biological source
-
biological source
-
biological source
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
solubility
chloroform/methanol (99:1): 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
ethanol: 1 mg/mL, acetic acid: 5 mg/mL, chloroform: 5 mg/mL
solubility
chloroform: 1 mg/mL, methanol: 1 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL
solubility
chloroform/methanol (2:1): soluble
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
22244-100MG04061833605714
22244-25MG04061838777980