Fortfahren mit
21097
Calciumchlorid Dihydrat
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (KT)
Synonym(e):
CaCl2.2H2O
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 84,20
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 252,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CaCl2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.01
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-140-8
MDL number:
Assay:
≥99.5% (KT)
Grade:
Molecular Biology
Form:
solid
Solubility:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
€ 84,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (KT)
form
solid
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected, ≤0.002% total nitrogen (N)
pH
5.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤20 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤100 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.015, λ: 280 nm Amax: 0.012
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Corncob-derived biodegradable packaging films: A sustainable solution for raspberry post-harvest preservation.: In dieser Studie wird die Verwendung von biologisch abbaubaren Folien aus Maiskolben untersucht, die zur Konservierung von Himbeeren nach der Ernte mit Calciumchlorid-Dihydrat angereichert wurden. Die Folien reduzieren wirksam das Wachstum von Mikroorganismen und verlängern die Haltbarkeit der Früchte (Pudel et al., 2024).
  • The Effect of a Setting Accelerator on the Physical and Mechanical Properties of a Fast-set White Portland Cement Mixed with Nano-zirconium Oxide.: In dieser Studie wird der Einfluss von Calciumchlorid-Dihydrat als Erhärtungsbeschleuniger bei Zementverbundstoffen untersucht, um deren mechanische Eigenschaften und Erhärtungsdauer zu verbessern, was für Bauanwendungen von entscheidender Bedeutung ist (Chen et al., 2023).
  • Co-administration of Intravenous Drugs: Rapidly Troubleshooting the Solid Form Composition of a Precipitate in a Multi-drug Mixture Using On-Site Raman Spectroscopy.: In diesem Artikel wird die Verwendung von Calciumchlorid-Dihydrat in pharmazeutischen Formulierungen zur Stabilisierung von Arzneimittelgemischen und zur Verhinderung von Präzipitation hervorgehoben, was die Wirksamkeit intravenöser Medikamenten sicherstellt (Nilsson et al., 2023).
  • Calcium chloride dihydrate supplementation at ICSI improves fertilization and pregnancy rates in patients with previous low fertilization: a retrospective paired treatment cycle study.: Die Forschung zeigt, dass die Supplementierung von Calciumchlorid-Dihydrat während der intrazytoplasmatischen Spermieninjektion (ICSI) die Befruchtungs- und Schwangerschaftsraten bei Patienten mit bereits fehlgeschlagenen Befruchtungen signifikant verbessert (Popkiss et al., 2022).
Other Notes
In der Calciumphosphat-Methode für die Transfektion von eukaryotischen Zellen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C3306208291C7902
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥99.5% (KT)
assay
≥99.0%
assay
≥99% (complexometric)
assay
≥99.0%
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 294 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 150 mg/mL
solubility
H2O: 294 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calciumchlorid Dihydrat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)