Fortfahren mit
208291
Calciumchlorid Dihydrat
Molecular Biology
Synonym(e):
CaCl₂
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 51,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CaCl2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.01
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
≥99% (complexometric)
Grade:
Molecular Biology
Form:
solid
Solubility:
water: 150 mg/mL
€ 51,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 1659
assay
≥99% (complexometric)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
mp
176 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 150 mg/mL
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
foreign activity
DNases, proteases, RNases, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
General description
Der optimale pH-Wert beträgt 5,0–8,0.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution aliquotieren und bei Raumtemperatur (20 °C aufbewahren. Stammlösungen sind bei 20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C3306210971.42002
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
assay
≥99% (complexometric)
assay
≥99.0%
assay
≥99.5% (KT)
assay
-
solubility
water: 150 mg/mL
solubility
H2O: 294 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
soluble
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
mp
176 °C (dec.) (lit.)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calciumchlorid Dihydrat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
208291-250GM07790788048471