Fortfahren mit
19534
Q-Dextran
average mol wt 4,000
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12171500
mol wt
average mol wt 4,000
Quality Level
composition
nitrogen content, 1.5-2.5%
loss
≤10% loss on drying
storage temp.
−20°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
313947881680881
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
average mol wt 4,000
mol wt
Mr ~1,500
mol wt
average mol wt 20,000
mol wt
average mol wt 40,000
loss
≤10% loss on drying
loss
-
loss
≤10% loss on drying
loss
≤10% loss on drying
composition
nitrogen content, 1.5-2.5%
composition
-
composition
nitrogen content, 2.5-4.5%
composition
nitrogen content, 2-5%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Q-Dextran
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
19534-1G04061826567395