Fortfahren mit
19359
Glucosedehydrogenase aus Pseudomonas sp.
greener alternative
powder, white, ≥200 U/mg
Synonym(e):
GDH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 227,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-836-9
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥200 U/mg
Biological source:
bacterial (Pseudomonas spp.)
€ 227,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bacterial (Pseudomonas spp.)
Quality Level
form
powder
specific activity
≥200 U/mg
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
white
greener alternative category
storage temp.
−20°C
General description
Wir sind darauf bedacht, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Grundsätze der Grünen Chemie“ in Einklang stehen. Dieses Produkt wurde für den Einsatz in der Biobrennstoffzellen-Forschung im Hinblick auf Energieeffizienz und Abfallvermeidung verbessert. Weitere Informationen sind im Biofiles-Artikel angegeben.
Application
Glucosedehydrogenase aus Pseudomonas sp. wird für die Oxidation von Glucose als Teil des Nachweises durch Flussinjektionsanalyse eingesetzt. Sie wird auch verwendet, um das aufgenommene Nicotinamidadenindinukleotid (NADH) während der Entfernung von Pyruvat durch Lactatdehydrogenase zu regenerieren.
Biochem/physiol Actions
In Bakterien katalysiert die membranintegrierte Glucosedehydrogenase die Umwandlung von Glucose zu Gluconsäure. Sie verwendet Pyrrolochinolinchinon als Coenzym. Der intrazellulären Glucosedehydrogenase fehlt dieser Co-Faktor. Sie ist ein Nicotinadenindinukleotid(NADH)-abhängiges Enzym.
Other Notes
Eine Einheit entspricht der Menge an Enzym, die je Minute bei einem pH-Wert von 8,0 und 37 °C 1 μmol β-D-Glucose zu D-Glucono-δ-lacton oxidiert.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4910110113G3651
biological source
bacterial (Pseudomonas spp.)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
specific activity
≥200 U/mg
specific activity
~1 U/mg
specific activity
~120 U/mg
specific activity
≥50 units/mg protein
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
white
color
dark brown
color
white
color
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rastislav Monošík et al.
Enzyme and microbial technology, 50(4-5), 227-232 (2012-03-16)
Amperometric glucose biosensors utilizing commercially available FAD-dependent glucose dehydrogenases from two strains of Aspergillus species are described. Enzymes were immobilized on nanocomposite electrode consisting of multi-walled carbon nanotubes by entrapment between chitosan layers. Unlike the common glucose oxidase based biosensor
Basic Biotechnology, 370-370 (2006)
Interference in a glucose dehydrogenase-based glucose meter revisited.
Brian N Kelly et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 413(7-8), 829-830 (2012-02-04)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
19359-10MG-F04061838760852
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Could this GDH contain PQQ co-factor, or just NADH?
    1 answer
    1. This product is not known to contain PQQ co-factor.
      Helpful?
  2. Does this GDH contain FAD?
    1 answer
    1. No, this product does not contain FAD and is not FAD-dependent. This product is Glucose 1-Dehydrogenase, as such this is an NAD dehydrogenase.
      Helpful?
  3. Does this product contain co-factor NADH?
    1 answer
    1. NADH is already present as a cofactor in this product, so there is no need to add it.
      Helpful?
  4. What solvent can Product 19359, Glucose dehydrogenase be dissolved in? How should it be stored?
    1 answer
    1. Glucose Dehydrogenase can be dissolved in a solvent such as a phosphate buffer or Tris-HCl buffer. The product must be stored in a cool, dry and well-ventilated place with the container tightly closed. Recommended Storage temperature is -20°C.