Fortfahren mit
49101
β-Glucanase aus Aspergillus niger
greener alternative
powder, dark brown, ~1 U/mg
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 134,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 546,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-979-7
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
~1 U/mg
€ 134,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
specific activity
~1 U/mg
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
dark brown
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy eficiency and waste prevention when used in cellulosic ethanol research. For more information see the article in biofiles.
Biochem/physiol Actions
β-glucanases degrade β-1,4-glucans of cellulose, xyloglucan and β-1,4-xylan.[1][2]
Other Notes
1 U entspricht der Enzymmenge, die 1 μmol reduzierende Zucker-Einheiten (als Glucose gemessen) pro Minute bei pH 5.0 und 55°C freisetzt, Substrat: β-D-Glucan (Fluka®-Nr. 49102)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
10113A7420A9857
specific activity
~1 U/mg
specific activity
~120 U/mg
specific activity
30-60 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥150 units/mg protein (biuret)
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
dark brown
color
white
color
-
color
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
49101-100MG04061832406381
49101-500MG04061832406398
Questions
  1. I would like to know if this product digest beta 1-4 glucan or beta 1-3 glucan or both.
    1 answer
    1. As mentioned in the 'DESCRIPTION' section of the product page, under 'Biochem/physiol Actions', this product specifically degrades ?-1,4-glucans. Should a glucanase that degrades beta 1-3 glucan be required, please see product 67138 at the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/67138