Wichtige Dokumente
150215
9(10H)-Acridanon
99%
Synonym(e):
Acridon, 9,10-Dihydro-9-oxo-acridin
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
λmax
380 nm
399 nm (2nd)
SMILES String
O=C1c2ccccc2Nc3ccccc13
InChI
1S/C13H9NO/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)14-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H,14,15)
InChIKey
FZEYVTFCMJSGMP-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ABCB1(5243)
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?