Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 102,00 |
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 276,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H16BrNO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
374.18
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1550140
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
5-Brom-3-indolyl β-D-Galactopyranosid, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)cc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H16BrNO6/c15-6-1-2-8-7(3-6)9(4-16-8)21-14-13(20)12(19)11(18)10(5-17)22-14/h1-4,10-14,16-20H,5H2/t10-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
InChI key
LINMATFDVHBYOS-MBJXGIAVSA-N
Application
Chromogenes Substrat, geeignet für die Identifizierung von Kolonien von lac+ Bakterien. Alternative zu 5-Brom-4-Chlor-3-Indolyl β-D-Galactopyranosid (X-Gal), das eine dunkelblaue Farbe produziert.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay ≥98% | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% |
| solubility DMF: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility DMF: methanol (1:1): 50 mg/mL | solubility - | solubility DMF: methanol (1:1): soluble 50 mg/mL |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?