Fortfahren mit
16016
BRILA-MUG-Bouillon
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 411,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41171606
€ 411,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
Quality Level
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
brilliant green, 0.0133 g/L , lactose, 10 g/L , 4-methylumbelliferyl-β-D-glucuronide, 0.1 g/L , ox-bile (dried), 20 g/L , L-tryptophan, 1 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Basic
final pH
7.2±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
suitability
selective and differential for Citrobacter spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Lactobacillus spp., selective and differential for Staphylococcus spp., selective and differential for coliforms
Application
Zur Detektion von E. coli und Coliformen. Galle und Brillantgrün hemmen den Wachstum der Begleitflora weitgehend, im besonderen von grampositiven Mikroorganismen. Die Anwesenheit von E. coli bewirkt eine Fluoreszenz unter UV. Ein positiver Indoltest plus eventuell Gasbildung von der
Lactosefermentation stellen eine Bestätgung dar. Die Bouillon kann in Verbindung mit der MPN-Methode für die Auszählung von E. coli und Coliformen im Badewasser benutzt werden.
Preparation Note
Dissolve 41 g in 1 litre distilled water and pour into tubesfitted with Durham tubes if necessary. Autoclave at 121°C.
Other Notes
Screening of bathing-water for coliforms according to EC directive[1]
Legal Information
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
626341602570144
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
selective and differential for Citrobacter spp., selective and differential for Lactobacillus spp., selective and differential for coliforms, selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Staphylococcus spp.
suitability
selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for coliforms
suitability
selective for Enterobacter spp., selective for Escherichia coli, selective for coliforms
suitability
selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for Proteus spp., selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for coliforms, selective and differential for enterobacteriaceae
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
composition
brilliant green, 0.0133 g/L , 4-methylumbelliferyl-β-D-glucuronide, 0.1 g/L , L-tryptophan, 1 g/L , lactose, 10 g/L , ox-bile (dried), 20 g/L
composition
dipotassium hydrogen phosphate, 2.75 g/L , lactose, 5 g/L , 4-methylumbelliferyl-β-D-glucuronide, 0.1 g/L , potassium dihydrogen phosphate, 2.75 g/L , sodium chloride, 5 g/L , sodium lauryl sulfate, 0.1 g/L , L-tryptophan, 1 g/L , tryptose, 20 g/L
composition
brilliant green, 0.0133 g/L , lactose, 10 g/L , ox-bile (dried), 20 g/L , peptone, 10 g/L
composition
bile salts, 5.0 g/L , lactose, 10.0 g/L , neutral red, 0.075 g/L , peptone, 20.0 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
final pH
7.2±0.2 (25 °C)
final pH
6.8±0.2 (25 °C)
final pH
7.2±0.2 (25 °C)
final pH
7.2-7.6 (25 °C)
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
G Havemeister et al.
Zentralblatt fur Hygiene und Umweltmedizin = International journal of hygiene and environmental medicine, 191(5-6), 523-538 (1991-05-01)
During the summer season of 1989 about 222 samples of bathing water (Northsea, Baltic Sea and inland waters) were investigated, i.e. 2 times 1998 dilution tubes (1501 positive) were tested. Results with BRILA-MUG and lactose-bouillon were compared and additional 97
Global Trade Item Number
SKUGTIN
633631-25G04061832721644
16016-500G-F04061834184324
16016-500G-R04061838745194
16016-1KG-R04061838745187
16016-25KG-R04061834411284
16016-6X500G-R04061834411307
16016-100G-R04061838745170
16016-6X1KG-R04061834411291