Fortfahren mit
15S9
TERGITOL
greener alternative
Type 15-S-9
Synonym(e):
Secondary alcohol ethoxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161900
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
non-ionic
Quality Segment
type
Type 15-S-9
form
liquid
mol wt
596 g/mol
greener alternative product characteristics
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
52 ppm
transition temp
cloud point 60 °C, pour point 9 °C
HLB
13.3
application(s)
(Solubilizing membrane proteins)
greener alternative category
General description
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die einen oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt ist ein biologisch abbaubares Tensid und erfüllt das 10. Prinzip der Grünen Chemie „Entwicklung für den Abbau“.
Tergitol 15-S-9 ist ein nichtionisches Tensid, das ein sekundärer ethoxylierter Alkohol ist. Dieses klare, flüssige Tensid ist mit anionischen, kationischen und anderen nichtionischen Tensiden kompatibel.
Application
Tergitol 15-S-9 wird wie folgt verwendet:
  • Synthese von thermisch stabilem mesoporösem Aluminiumoxid
  • Synthese von porösem TiO2
  • zusammen mit SDS, Ethanol und Wasser für die Vorbereitung der kontinuierlichen Phase bei der Elektrospray-Emulgierung
  • bei der Synthese von Lath-ähnlichen γ-Aluminiumoxid- und Böhmit-Nanofasern
Tergitol wurde als Tensid zur Untersuchung seines Einflusses auf die Bildung von mehrphasigen Mikroemulsionen eingesetzt.
Features and Benefits
  • Überlegene Reinigungsleistung
  • Schnelle Auflösung & gute Spülbarkeit
  • Ausgezeichnete Formulierungs- & Handhabungseigenschaften
  • Schmaler Gelbereich
  • Leicht biologisch abbaubar (OECD 301E)
  • Schwacher Geruch
Legal Information
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
15S7NP10T1135
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
application(s)
(Solubilizing membrane proteins)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
mol wt
596 g/mol
mol wt
508 g/mol
mol wt
682 g/mol
mol wt
640 g/mol
HLB
13.3
HLB
12.1
HLB
13.2
HLB
12.6
CMC
52 ppm
CMC
38 ppm
CMC
55 ppm
CMC
34 ppm
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TERGITOL
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
469.4 °F - open cup
flash_point_c
243 °C - open cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
pictograms
CorrosionExclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.
Mesoporous alumina (I): comparison of synthesis schemes using anionic, cationic, and non-ionic surfactants.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 100(1-3), 183-190 (2007)
Rates of solubilization of triolein into nonionic surfactant solutions.
Chen B H, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 128(1-3), 129-143 (1997)
Thermally stable mesoporous alumina synthesized with non-ionic surfactants in the presence of amines.
Gonzalez-Pena V, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 44, 203-210 (2001)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
15S9-100ML04061838744876
15S9-500ML04061838744883
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. What is the EO of Tergitol-15-S9?
    1 answer
    1. The EO content of this material is not reported on a lot to lot basis. However, historical data indicate 9 Moles EO.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is the CAS number for Tergitol (15-s-9)?
    1 answer
    1. Regulatory differences between European and the United States agencies have led to the use of two CAS numbers, 68131-40-8 and 84133-50-6, respectively.
      Helpful?
  5. What is the concentration of the chemical solution?
    1 answer
    1. This product is a pure surfactant. The item has not been diluted.
      Helpful?
  6. Hello, do you have data on surface tension in mN/m?
    1 answer
    1. The surface tension is 30 dynes/cm which converts to 30 mN/m.
      Helpful?
  7. Expected expiry date for Tergitol ??
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  8. What is the specific gravity of Tergitol 15-S-9?
    1 answer
    1. This product is manufactured by Dow. The supplier has not determined the specific gravity for this material. However, the reported density is 1.006 g/mL.
      Helpful?
  9. What is the CMC (%w/v) of Tergitol-15-S9?
    1 answer
    1. As per the specifications mentioned on the product detail page, the CMC is 52 ppm.
      Helpful?
  10. What is the micelle MW of Tergitol-15-S9?
    1 answer
    1. The micelle MW is not determined.
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  