Fortfahren mit
NP10
TERGITOL
Type NP-10
Synonym(e):
Mono(p-nonylphenyl)ether, Polyethylene glycol mono(branched p-nonylphenyl) ether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 50,80
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 77,50
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.21
MDL number:
€ 50,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
non-ionic
Quality Level
type
Type NP-10
mol wt
682 g/mol
CMC
55 ppm
transition temp
cloud point 63 °C
HLB
13.2
SMILES string
CCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)OCCO
InChI
1S/C17H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-12-17(13-11-16)19-15-14-18/h10-13,18H,2-9,14-15H2,1H3
InChI key
KUXGUCNZFCVULO-UHFFFAOYSA-N
General description
Tergitol is a nonionic surfactant. [1]
Application
Tergitol has been used in a study to assess the structural characterization and antimicrobial properties of silver nanoparticles. [2] It has also been used in a study to investigate the detection of Salmonella enterica serotype enteritidis in naturally contaminated environmental samples from integrated poultry houses. [3]
Other Notes
Polyglycol ether (nonionic) surfactants.
Legal Information
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
NP915S915S7
mol wt
682 g/mol
mol wt
616 g/mol
mol wt
596 g/mol
mol wt
508 g/mol
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
HLB
13.2
HLB
12.9
HLB
13.3
HLB
12.1
CMC
55 ppm
CMC
60 ppm
CMC
52 ppm
CMC
38 ppm
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
type
Type NP-10
type
Type NP-9
type
Type 15-S-9
type
Type 15-S-7
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TERGITOL
signalword
Danger
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
476.6 °F - closed cup
flash_point_c
247 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
127087-87-0
CAS No.
127087-87-0
CAS No.
127087-87-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mohosin Sarkar et al.
Journal of lipids, 2012, 610937-610937 (2012-06-22)
Paraoxonase-1 (PON1) is a serum protein, the activity of which is related to susceptibility to cardiovascular disease and intoxication by organophosphorus (OP) compounds. It may also be involved in innate immunity, and it is a possible lead molecule in the
Carmen Vida et al.
Frontiers in microbiology, 7, 4-4 (2016-02-03)
This study focused on the microbial profile present in an agricultural soil that becomes suppressive after the application of composted almond shells (AS) as organic amendments. For this purpose, we analyzed the functions and composition of the complex communities present
Ning Jie Yang et al.
Clinical and experimental reproductive medicine, 41(1), 1-8 (2014-04-03)
Estrogen related receptor β (Esrrb) is a member of the orphan nuclear receptors and may regulate the expression of pluripotency-related genes, such as Oct4 and Nanog. Therefore, in the present study, we have developed a method for delivering exogenous ESRRB
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z77717004061833060247
Z77717304061833060278
Z77723504061833060896
Z77724004061833060940
Z77723804061833060926
Z77727504061833403280
Z77726804061833368992
Z77713204061833059869
Z77713704061833059913
Z77713904061833059937
Z77717204061833060261
Z77716904061833060230
Z77723404061833060889
Z77724104061833060957
Z77726904061833533970
Z77727104061833403273
Z77713504061833059890
Z77714004061833059944
Z77713304061833059876
Z77713804061833059920
Z77720004061833060544
Z77720504061833060599
Z77720304061833060575
Z77720804061833060629
Z77727304061833369005
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. I need to clean semiconductor wafers made of Silicon, Silicon Nitride, Lithium Niobate, and Lithium Niobate on Insulator. What volume of Tergitol NP-10 should I mix with 100 mL of deionized water? I understand that it should be mixed with water.
    1 answer
    1. There is no available protocol for using this product to clean semiconductor wafers. The typical concentration for nonionic surfactants in semiconductor cleaning applications is between 30 and 100 ppm (parts per million), although specific processes and recipes may vary.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.