Fortfahren mit
123-100
Bindungsfaktorlösung (100 mL)
Synonym(e):
AFS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 25,30
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
bovine
Form:
liquid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
€ 25,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
form
liquid
shelf life
1 yr
packaging
pkg of 100 mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Die Bindungsfaktorlösung (attachment factor solution, AFS) ist eine sterilfiltrierte Lösung aus Bindungsfaktor. Sie wird als Substrat zur Ausplattierung und Spreitung von Endothelzellen verwendet. AFS wird zur Beschichtung von Zellkulturgefäßen und -schalen sowie Multiwell-Platten eingesetzt.
Application
Bindungsfaktorlösung (100 mL) wird zur Beschichtung von Zellkulturgefäßen vor der Kultivierung von mikrovaskulären Endothelzellen des Gehirns verwendet.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
LPDL001LPLO001SCR005
biological source
bovine
biological source
-
biological source
-
biological source
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
packaging
pkg of 100 mL
packaging
-
packaging
pack of 100 mL
packaging
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Technical information for working with rat brain microvascular endothelial cells including thawing, subculturing and cryopreservation
Technical information for working with human lung microvascular endothelial cells including thawing, subculturing and cryopreservation
Han Ly et al.
Annals of neurology, 82(2), 208-222 (2017-07-12)
The brain blood vessels of patients with type 2 diabetes and dementia have deposition of amylin, an amyloidogenic hormone cosecreted with insulin. It is not known whether vascular amylin deposition is a consequence or a trigger of vascular injury. We
Global Trade Item Number
SKUGTIN
123-10004061838721914
Questions
  1. Is this product, gelatine based?
    1 answer
    1. The components include bovine gelatin.