Fortfahren mit
09154
L-Xylonsäure Lithiumsalz
≥95.0% (TLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O6 · xLi+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.13 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
form
solid
optical activity
[α]/D -18±2°, c = 1 in H2O
color
white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O6/c6-1-2(7)3(8)4(9)5(10)11/h2-4,6-9H,1H2,(H,10,11)/t2-,3+,4-/m0/s1
InChI key
QXKAIJAYHKCRRA-NUNKFHFFSA-N
Biochem/physiol Actions
Metabolite of the pentose and glucuronate interconversions and the ascorbate and aldarate metabolism.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
074810744173671
optical activity
[α]/D -18±2°, c = 1 in H2O
optical activity
[α]/D -22.0 to -16.0°, c = 0.1 in H2O
optical activity
[α]/D -34.0±3.0°, c = 0.1 in H2O
optical activity
[α]/D 18±2° in H2O
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (TLC)
color
white
color
-
color
-
color
white to off-white
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
-
form
powder or crystals
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T59854-25G04061832491349
T59854-100G04061832491332
09154-500MG04061832384696
09154-10MG04061832384689
09154-100MG04061832384672