Merck
07481
Supelco
Adipoyl-L-carnitin Lithiumsalz
analytical standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H23NO6 · xLi+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.32 (free acid basis)
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Assay
≥95.0% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]/D -22.0 to -16.0°, c = 0.1 in H2O
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[N+](C[C@H](OC(=O)CCCCC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(C)(C)C.[H+]
InChI
1S/C13H23NO6/c1-14(2,3)9-10(8-12(17)18)20-13(19)7-5-4-6-11(15)16/h10H,4-9H2,1-3H3,(H-,15,16,17,18)/t10-/m1/s1
InChIKey
BSVHAXJKBCWVDA-SNVBAGLBSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)