Fortfahren mit
08599
N-Biotinylethylendiamin -trifluoracetat (Salz)
≥96.5% (HPLC)
Synonym(e):
N-(2-Aminoethyl)-biotinamid -trifluoracetat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 320,00
€ 224,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.190,00
€ 833,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22N4O2S · C2HF3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
400.42
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥96.5% (HPLC)
Solubility:
DMSO: soluble, methanol: soluble
€ 224,00
Listenpreis€ 320,00Sparen Sie 30%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥96.5% (HPLC)
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C12H22N4O2S.C2HF3O2/c13-5-6-14-10(17)4-2-1-3-9-11-8(7-19-9)15-12(18)16-11;3-2(4,5)1(6)7/h8-9,11H,1-7,13H2,(H,14,17)(H2,15,16,18);(H,6,7)/t8-,9-,11-;/m0./s1
InChI key
IVRQHQHWTOYIDN-GRIHUTHFSA-N
Application
Nucleophiles Biotinylierungsreagens für die Konjugation von verschiedenen Substraten und deren Identifizierung und Quantifizierung mit Biotin-bindenden Fluoreszenzmarkierungen
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
56951SML0013W3020
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
-
solubility
H2O: >2 mg/mL
solubility
H2O: >2 mg/mL
assay
≥96.5% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC), ≥98% (T)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R K Garlick et al.
The Journal of biological chemistry, 263(1), 210-215 (1988-01-05)
Three N-acyl derivatives of biotinylethylenediamine were prepared: I, biotinylamidoethyl-3-(3-[125I]iodo-4-hydroxyphenyl)propionamide; II, biotinylamidoethyl-[3H]acetamide; and III, biotinylamidoethyl-3-(3,5-[125I]diiodo-4-hydroxyphenyl)propionamid e. Each compound was combined with a large excess of avidin, yielding 1:1 molar complexes. Aside from a small fraction of each complex that dissociated more
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M32801-25G04061837585197
M32801-5G04061837585203
08599-500MG04061833646007
08599-100MG04061838652638