Direkt zum Inhalt
W3020
WKYMVdM trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
Trp-Lys-Tyr-Met-Val-D-Met NH2 trifluoroacetate salt trifluoroacetate salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C41H61N9O7S2 · xC2HF3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
856.11 (free base basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: >2 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CSCC[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](N)Cc2c[nH]c3ccccc23)C(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C41H61N9O7S2.C2HF3O2/c1-24(2)35(41(57)46-31(36(44)52)16-19-58-3)50-39(55)33(17-20-59-4)48-40(56)34(21-25-12-14-27(51)15-13-25)49-38(54)32(11-7-8-18-42)47-37(53)29(43)22-26-23-45-30-10-6-5-9-28(26)30;3-2(4,5)1(6)7/h5-6,9-10,12-15,23-24,29,31-35,45,51H,7-8,11,16-22,42-43H2,1-4H3,(H2,44,52)(H,46,57)(H,47,53)(H,48,56)(H,49,54)(H,50,55);(H,6,7)/t29-,31+,32-,33-,34-,35-;/m0./s1
InChI key
MYVYQWVNXDVTBW-HQORXVKSSA-N
Biochem/physiol Actions
WKYMVm is a very potent agonist of formyl peptide receptor members FPR1/FPR2 (EC50 1 nM) and FPRL1/FPRL2 (75 pM and 3 nM, respectively). WKYMVm stimulation of leukocytes has been shown to elevate intracellular calcium, induce chemotaxis, superoxide generation, cell killing and phagocytosis.
WKYMVm is a very potent agonist of formyl peptide receptor members FPR1/FPR2 (EC50 1 nM) and FPRL1/FPRL2 (75pM and 3 nM, respectively).
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)