Fortfahren mit
08561
(S)-(−)-α-Liponsäure
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-1,2-Dithiolan-3-pentansäure, (S)-1,2-Dithiolan-3-valeriansäure, (S)-6,8-Thioctsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.33
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
81852
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
optical purity
enantiomeric excess: ≥98.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)/t7-/m0/s1
InChI key
AGBQKNBQESQNJD-ZETCQYMHSA-N
Biochem/physiol Actions
Biological antioxidant with prooxidant activities[1] [2]. Method for enantioseparation of lipoic acid in dietary supplements by capillary electrophoresis[3].
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
0703904471706930
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
optical purity
enantiomeric excess: ≥98.0% (HPLC)
optical purity
enantiomeric excess: ≥98.0% (HPLC)
optical purity
-
optical purity
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W353604-10KG-K04061837890758
W353604-5KG-K04061837890765
471569-1L04061832360157
471569-250ML04061832360164
471569-25ML04061832360171
320412-1L04061826701898
W353600-250G-K04061837536670
W353600-50G-K04061837536687
W353600-SAMPLE-K04061837536694
W353604-1KG-K04061837536700
W353604-SAMPLE-K04061837890772
820791000504022536466682
820791100004022536466705
820791025004022536466699