Fortfahren mit
05482
Albumin aus Rinderserum
fraction V, ≥96% (GE)
Synonym(e):
Albumin Rinderserum, BSA, Cohn-Fraktion V, Rinderalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥96% (GE)
Form:
lyophilized powder
biological source
bovine
assay
≥96% (GE)
form
lyophilized powder
mol wt
Mr ~67000
purified by
heat shock fractionation
loss
≤5% loss on drying
pH
5.0-6.0 (10 mg/mL in H2O)
solubility
H2O: 40 mg/mL, clear to faintly turbid, faintly yellow to greenish-yellow, H2O: slightly soluble
storage temp.
2-8°C
Application
Albumin aus Rinderserum wurde als Testkomponente zum Nachweis der schwächeren, distalen Co-Assoziationen von Chromatin unter Anwendung der optimierten 4C (e4C, Enhanced Chromosome Conformation Capture on Chip)-Technik verwendet.[1]
Biochem/physiol Actions
Bestimmte konformative und Primärsequenz-Epitope von BSA sind vermutete Allergene bei Menschen mit Rindfleisch- und Milchallergien.
Rinderserumalbumin, das auch als BSA oder Fraktion V bezeichnet wird, ist ein Protein, das aus Kühen isoliert wird. BSA kann die leere Bindungsstelle in Enzyme-Linked Immunosorbent Assays (ELISA) bei mit und ohne Poly-L-Lysin (PLL) behandelten Mikrotiterplatten blockieren.[2] Darüber hinaus kann es bei Menschen insulinabhängigen Diabetes mellitus auslösen.[3]
Preparation Note
durch ein modifiziertes Cohn-Verfahren. Ausfällung mit kaltem Ethanol bei eingestelltem pH und tiefer Temperatur.
Serumalbumin kann auch als Fraktion V bezeichnet werden. Diese Bezeichnungskonvention stammt aus der ursprünglichen Cohn-Methode zur Fraktionierung von Serumproteinen mittels kalter Ethanolfällung. Serumalbumin wurde in der fünften Ethanolfraktion bei der Cohn′schen Methode gefunden. Seither wird Serumalbumin von manchen als „Fraktion V“ bezeichnet, gleichgültig wie es gewonnen wurde. Andere verwenden diese Bezeichnung für Serumalbumin, das durch Ethanolfraktionierungsmethoden gewonnen wurde, die stark modifiziert wurden, seit die ursprüngliche Cohn-Methode beschrieben wurde. Sigma-Aldrich produziert und vertreibt Serumalbumine, die unter Anwendung verschiedener Primärmethoden, einschließlich der ursprünglichen Cohn-Fraktionierungsmethode, modifizierter Ethanolfraktionierungsmethoden, Hitzeschockfraktionierung und Chromatographie aufgereinigt wurden. Weitere Aufbereitungsschritte umfassen ggf. Kristallisierung oder Aktivkohlefiltration.
Other Notes
Als chiraler Komplexbildner zum Auflösen von Dansyl-DL-Aminosäuren[4]
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Rinderserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
L. Lepri et al.
Chromatographia, 36, 297-297 (1993)
Tom Sexton et al.
Nature protocols, 7(7), 1335-1350 (2012-06-23)
Chromosome conformation capture (3C) is a powerful technique for analyzing spatial chromatin organization in vivo. Technical variants of the assay ('4C') allow the systematic detection of genome-wide coassociations with bait sequences of interest, enabling the nuclear environments of specific genes
M Steinitz
Analytical biochemistry, 282(2), 232-238 (2000-06-30)
ELISA provides a highly sensitive procedure for quantitating antigens and antibodies. In that assay, microwells are coated initially with a specific ligand and then saturated with inert molecules to minimize nonspecific background. Coating can be improved by pretreating the microwells
Global Trade Item Number
SKUGTIN
05482-100G04061838637543
05482-25G04061838637550
05482-500G04061833438633