Fortfahren mit
03907
Tioconazol
97%
Synonym(e):
1-{2-[(2-Chlor-3-thienyl)-methoxy]-2-(2,4-dichlor-phenyl)-ethyl}-1H-imidazol, Thioconazol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H13Cl3N2OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
387.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51302325
NACRES:
NA.85
EC Number:
265-973-8
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥96.5% (HPLC), 96.5-103.5% (NT), 97%
form
powder
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
mode of action
cell membrane | interferes
SMILES string
Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccsc3Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C16H13Cl3N2OS/c17-12-1-2-13(14(18)7-12)15(8-21-5-4-20-10-21)22-9-11-3-6-23-16(11)19/h1-7,10,15H,8-9H2
InChI key
QXHHHPZILQDDPS-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical structure: pyrimidine
Application
Tioconazole was used to study the synergistic mechanisms of antifungals on Candida albicans as well as significant drug-drug interactions in vivo[1].
Biochem/physiol Actions
Tioconazol ist ein Antipilzmedikament, das wirksamer als Fluconazol oder Voriconazol gegenüber Candida glabrata -Mutantenstämmen ist. Sein Wirkungsmechanismus beruht auf Membranzerstörung und Verlust der intrazellulären ATP.
Packaging
10G
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1667439PHR2808BP645
Tioconazole United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1667439
Tioconazole
Tioconazole British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP645
Tioconazole
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
assay
≥96.5% (HPLC), 97%, 96.5-103.5% (NT)
assay
-
assay
-
assay
-
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tioconazol
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
49823-25MG04061832421742
03907-10G04061838628435