Fortfahren mit
BP645
Tioconazol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
1-{2-[(2-Chlor-3-thienyl)-methoxy]-2-(2,4-dichlor-phenyl)-ethyl}-1H-imidazol, Thioconazol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H13Cl3N2OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
387.71
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
tioconazole
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C16H13Cl3N2OS/c17-12-1-2-13(14(18)7-12)15(8-21-5-4-20-10-21)22-9-11-3-6-23-16(11)19/h1-7,10,15H,8-9H2
InChI key
QXHHHPZILQDDPS-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Tioconazole BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Tioconazole Nail Solution
  • Biochem/physiol Actions
    Tioconazol ist ein Antipilzmedikament, das wirksamer als Fluconazol oder Voriconazol gegenüber Candida glabrata -Mutantenstämmen ist. Sein Wirkungsmechanismus beruht auf Membranzerstörung und Verlust der intrazellulären ATP.
    Packaging
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Other Notes
    Sales restrictions may apply.
    Ähnliche Artikel vergleichen
    Vollständigen Vergleich anzeigen
    Unterschiede anzeigen
    1 of 1
    Dieser Artikel
    1667439PHR280803907
    Tioconazole British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
    BP645
    Tioconazole
    Tioconazole United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
    USP
    1667439
    Tioconazole
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    USP
    manufacturer/tradename
    -
    manufacturer/tradename
    -
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    certified reference material, pharmaceutical secondary standard
    grade
    -
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    format
    neat
    format
    neat
    format
    -
    format
    -
    form
    solid
    form
    -
    form
    powder
    form
    powder
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    application(s)
    pharmaceutical small molecule
    application(s)
    -
    Still not finding the right product?
    Explore all of our products under Tioconazol
    signalword
    Warning
    Hazard Classifications
    Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
    Lagerklasse
    11 - Combustible Solids
    wgk
    WGK 3
    flash_point_f
    Not applicable
    flash_point_c
    Not applicable
    Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
    Analysenzertifikate (COA)
    Die Dokumentenbibliothek aufrufen
    Global Trade Item Number
    SKUGTIN
    BP64504061835275625