Fortfahren mit
03823
Ethylenglykol-monohexylether
BioXtra, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
2-(Hexyloxy)-ethanol, C6E1, Hexylglykol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 155,00
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 603,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)5OCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.23
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
203-951-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1734691
Assay:
≥99.0% (GC)
€ 155,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
non-ionic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
mol wt
146.23 g/mol
refractive index
n20/D 1.430
density
0.888 g/mL at 20 °C (lit.)
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
InChI
1S/C8H18O2/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
UPGSWASWQBLSKZ-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
038198.0729103351
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.430
refractive index
n20/D 1.446
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.432
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
density
0.888 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.873 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
density
0.953 g/mL at 20 °C (lit.)
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
194.0 °F - closed cup
flash_point_c
90 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)