Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 52,00 | |
| 1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 69,40 | |
| 2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 102,00 | |
| 5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 173,00 | |
| 25 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 863,00 | |
| 230 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 3.880,00 |
Über diesen Artikel
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
0.04 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
535 °C (DIN 51794)
potency
1850 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-9.0 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
7 (23 °C, 10 g/L in H2O)
bp
244-250 °C/1013 hPa
mp
13 °C
transition temp
flash point 121 °C (DIN 51758)
solubility
24 g/L
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCO)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChI key
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1,106 - 1,108
Peroxid (als H₂O₂): ≤ 0,005 %
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade synthesis grade | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| assay ≥99% (GC) | assay ≥90% | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| solubility 24 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| form liquid | form - | form - | form - |
| mp 13 °C | mp 11-13 °C (lit.) | mp 11-13 °C | mp 11-13 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylenglycolmonoethylether
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
258.8 °F - closed cup
flash_point_c
126 °C - closed cup
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8072910250 | 04027269912109 |
| 8072911000 | 04022536394640 |
| 8072912500 | 04022536394657 |
| 8072919230 | 04022536753515 |
| 8072915000 | 04022536883823 |
| 8072919025 | 04027269000356 |