Fortfahren mit
72030
Natriumtetrathionat Dihydrat
purum p.a., ≥98.0% (T)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 797,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaO3SS2SO3Na · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.27
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
powder or crystals
Solubility:
H2O: 50 mg/mL, slightly turbid, colorless
€ 797,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum p.a.
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
powder or crystals
impurities
10.5-20.0% water (Karl Fischer)
pH
4-6 (25 °C, 30.6 g/L)
solubility
H2O: 50 mg/mL, slightly turbid, colorless
density
2.1 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
thiosulfate (S2O32-): ≤500 mg/kg
cation traces
Ca: ≤500 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)SSS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O6S4.2H2O/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6;;/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
InChI key
HAEPBEMBOAIUPN-UHFFFAOYSA-L
General description
Sodium tetrathionate dihydrate is the dihydrate of sodium tetrathionate. It has been synthesized from sodium thiosulfate by iodine oxidation.[1] Its crystals exhibit monoclinic crystal system and space group C23-C2.
Application
Sodium tetrathionate dihydrate may be used to compose the 0.2M Tris buffer in a study.[2]
Other Notes
Thiosulfating agent; it reacts with thiols, e.g. cysteine to S-sulfo-thiols, used in the quantitative determination of total cysteine/cystine in proteins[3]; Reversible inactivation of enzymes[4]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S57587204971500
form
powder or crystals
form
-
form
crystals
form
crystals
assay
≥98.0% (T)
assay
≥98% (titration)
assay
≥98.0% (RT)
assay
≥99.0% (T)
solubility
H2O: 50 mg/mL, slightly turbid, colorless
solubility
H2O: 200 + 4mL H2O mg, clear to hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
grade
purum p.a.
grade
-
grade
purum p.a.
grade
purum p.a.
anion traces
thiosulfate (S2O32-): ≤500 mg/kg
anion traces
-
anion traces
sulfide (S2-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumtetrathionat Dihydrat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)