Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 271,00 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 903,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98% (titration)
solubility
H2O: 200 + 4mL H2O mg, clear to hazy, colorless to faintly yellow
density
2.1 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)SSS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O6S4.2H2O/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6;;/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
InChI key
HAEPBEMBOAIUPN-UHFFFAOYSA-L
Application
- Gaussia princeps luciferase: a bioluminescent substrate for oxidative protein folding.: Natriumtetrathionat-Dihydrat wird verwendet, um seinen Einfluss auf die oxidative Faltung von Proteinen zu untersuchen. Dabei wird die Luciferase von Gaussia princeps als Biolumineszenz-Substrat verwendet. Diese Studie fördert das Verständnis von Anwendungen in der Proteinchemie und Biolumineszenz bei biochemischen Assays (Yu T et al., 2018).
- A spectroscopic investigation into the reaction of sodium tetrathionate with cysteine.: In dieser Studie wird mittels spektroskopischer Methoden die Reaktion zwischen Natriumtetrathionat-Dihydrat und Cystein untersucht, um Erkenntnisse über die chemischen Wechselwirkungen und Anwendungsmöglichkeiten in der Biochemie und Molekularbiologie zu gewinnen (Church JS et al., 2008).
https://doi.org/10.2174/092986612800190973
https://doi.org/10.1080/10826068.2011.544230
https://doi.org/10.11150/kansenshogakuzasshi.83.380
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (titration) | description - | description 98% | description - |
| assay ≥98% (titration) | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (spectrophotometric assay) | assay 98% | assay 97.0-102.0% (titration) |
| solubility H2O: 200 + 4mL H2O mg, clear to hazy, colorless to faintly yellow | solubility H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow to yellow | solubility water: 1.6 g/10 mL, clear, colorless to faintly yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 2.1 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumtetrathionat Dihydrat
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?